E6126
Enolase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Szinonimák:
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Phosphopyruvate hydratase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
molekulatömeg
93 kDa
összetétel
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
oldhatóság
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3