322326
Diphtheria Toxin, Unnicked
from Corynebacterium diphtheriae, Major band under reduced conditions (SDS-PAGE), <15% nicking, solid, protein synthesis inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
DTx
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Diphtheria Toxin, Unnicked, Corynebacterium diphtheriae, Diphtheria toxin catalyzes ADP-ribosylation of eukaryotic aminoacyltransferase II (EF2) using NAD as substrate. Activation requires nicking with a protease followed by reduction with DTT.
Minőségi szint
leírás
RTECS - XW5807200
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Eukaryotic aminoacyltransferase II (EF2)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3