PROTGA-RO
Roche
Protein G Agarose
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Szinonimák:
agarose, protein g
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
suspension
kiszerelés
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume])
pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume])
pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume])
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Binding capacity: 20mg human IgG (polyclonal)/ml (the IgG is loaded at pH 7.0, and eluted with 200mM glycine, pH 2.8)
Structure: recombinant Protein G (E. coli, Mr = 22,000) is covalently coupled to crosslinked 4% agarose beads: 2.5mg Protein G (>98% pure)/1ml gel.
Alkalmazás
- Ubiquitination assay
- Immunoprecipitation
Tulajdonságok és előnyök
Preswollen gel, ready-to-use, 2ml or 5ml gel (settled gel volume) in buffer that contains 14-19% ethanol as a preservative, nonsterile.
Protein G content: 2.5mg/ml preswollen gel
Minőség
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C