Merck
178314
Sigma-Aldrich
N-Aminophthalimide
technical grade, 90%
Szinonimák:
N,N-Phthaloylhydrazine, unsym.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
Beilstein:
383756
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
mp
200-202 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
SMILES string
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Aminophthalimide was employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It was also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines.
Egyéb megjegyzések
Remainder phthalhydrazide
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)