Fontos dokumentumok
I4659
ICRF-193
apoptosis inducer, arabinosidase substrate
Szinonimák:
meso-4,4′-(3,2-Butanediyl)-bis(2,6-piperazinedione)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or flakes
solid
oldhatóság
DMSO: 4 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](C)N1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C12H18N4O4/c1-7(15-3-9(17)13-10(18)4-15)8(2)16-5-11(19)14-12(20)6-16/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,17,18)(H,14,19,20)/t7-,8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBYGAPWKTPDTAS-OCAPTIKFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)