Javasolt termékek
használat
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
Minőségi szint
eltarthatósági idő
≤18 mo.
Jellemzők
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
kiszerelés
pkg of 100 U (KK5020)
pkg of 250 U (KK5021)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- routine polymerase chain reaction (PCR)
- multiplex PCR
- rapid photo PCR samples
- Fast PCR
- genotyping
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Extension times as low as 1 sec per kilobase
- Broad coverage of both AT- and GC-rich targets
High speed, higher performance :
- Single copy sensitivity from complex targets
- Increased yields
Quick Notes :
- KAPA2G Fast PCR Kits contain the engineered KAPA2G Fast DNA Polymerase, developed for fast PCR.
- Use 1 sec extension time for amplicons <1 kb and 15 sec/kb for longer amplicons, and save 20–70% of total reaction time.
- No need for specialized instrumentation or PCR consumables.
- Optimized buffer system offers improved yields, specificity and sensitivity, facilitating efficient primer annealing across a wide range of primer lengths, GC contents, and melting temperatures.
- Use 0.5 U KAPA2G Fast DNA Polymerase per 25 μL reaction, or less for smaller volumes.
- For high reaction efficiency, do not exceed 25 μL reaction volumes.
- KAPA2G Buffer A contains 1.5 mM MgCl2 at 1X.
- Reaction products are 3′-dA-tailed and may be cloned into TA cloning vectors.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- KAPA2G Fast DNA Polymerase 5 U/µL
- 5X KAPA2G Buffer A
- KAPA MgCl2 25 mM
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
Fast PCR reduces reaction time, enhancing efficiency with optimized cycling parameters.
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.