Fontos dokumentumok
11534378910
Roche
Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP
Szinonimák:
Rhodamine-5-dUTP tetralithium salt, Tetramethylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
97.7% (HPLC)
Forma
solution
molekulatömeg
990.5
kiszerelés
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
szín
clear red
mp
~0 °C
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?