Fontos dokumentumok
D9184
Dexamethasone
meets USP testing specifications
Szinonimák:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
97.0-102.0%
form
solid
mp
262-264 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Ptgs2(19225) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
Általános leírás
Alkalmazás
- To investigate the osteogenic differentiation and chondrogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs).
- In α-MEM (minimum essential medium) for inducing the osteogenic and adipogenic differentiation in mesenchymal stem cells from human bone marrow and umbilical cord blood.
- For the isolation and characterization of mesenchymal stem cells isolated from 6- to 8-week-old C57BL/6J mice.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3