Fontos dokumentumok
SML0289
Bromfenac sodium
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid sodium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].Nc1c(CC([O-])=O)cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C15H12BrNO3.Na/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;/h1-7H,8,17H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- to study its ability to bind to melanin
- in the synthesis of bromfenac indolinone standard
- to analyze its permeability in porcine conjunctiva
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)