D1159
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
≥98%
Teszt
≥98%
form
powder
szennyeződések
≤1% ethanol
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
- as a positive control to study its effects on ocular shedding of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in the induced reactivation (IR) and spontaneous shedding (SS) rabbit models
- as a receptor analog to study its effects on glucocorticoid receptor activation in suprachiasmatic nuclei (SCN)-lesioned mice
- to study its protective effects against cisplatin-induced ototoxicity in the inner ear of guinea pigs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3