Fontos dokumentumok
538927
Sigma-Aldrich
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Szinonimák:
15d-PGJ2, Prostaglandin J₂, 15-Deoxy-Δ 12,14, PPAR Agonist VII, PPARγ Agonist VI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Általános leírás
A metabolite of PGD2 that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected 3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells. Competes with thiazolidinediones for PPARγ binding.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Petrova, T.V., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 4668.
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3