Fontos dokumentumok
90081
3-O-Methylquercetin
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
5,7,3′ ,4′ -Tetrahydroxy-3-methoxyflavone, Quercetin 3-O-methyl ether
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
SMILES string
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-14(21)13-11(20)5-8(17)6-12(13)23-15(16)7-2-3-9(18)10(19)4-7/h2-6,17-20H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEPBGSIAWZTEJR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?