Fontos dokumentumok
I6510
Monoclonal Anti-Human IgE antibody produced in mouse
clone GE-1, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
GE-1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:5,000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg