Merck
250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Szinonimák:
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H46O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
510.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Terméknév
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research - A Croda Brand
Teszt
>85% (contains <15% alpha isomer)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Általános leírás
This product is a more cost-effective alternative to Avandecrys® DDM that can be used for membrane protein extraction and purification. DDM is the most widely used detergent for the isolation and purification of GPCR′s. In addition, LacY likely favors a higher-energy intermediate periplasmic-open conformation in situ, but collapses to a lower-energy periplasmic-closed conformation in DDM after purification. It is interesting to note that the branched-chain maltoside detergents stabilize LacY in the membrane-embedded form
Kiszerelés
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (250520P-1g)
Jogi információk
Avandecrys is a registered trademark of Avanti Polar Lipids, Inc.
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)