D6815
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride
peroxidase substrate, liquid, suitable for membrane applications
Szinonimák:
DAB membrane substrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride, for Membrane Applications
Minőségi szint
form
liquid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in paraffin heart sections of mice for immunohistochemical and immunofluorescent staining
- in immunotransfer of salivary protein of laboratory Lutzomyia ovallesi
- in immunoperoxidase staining of lung tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.