Fontos dokumentumok
32750
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
for spectrophotometric det. of Se, ≥97.5%
Teszt
≥97.5%
minőség
for spectrophotometric det. of Se
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?