Fontos dokumentumok
1140666
USP
Cloprostenol sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(+/-)-Cloprostenol sodium salt hydrate, (+/-)-16-(3-Chlorophenoxy)-9,11,15R-trihydroxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5Z,13E-dien-1-oic acid sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cloprostenol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cloprostenol Injection
- Cloprostenol Sodium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)