Fontos dokumentumok
850561P
Avanti
Popular Detergent Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Detergent Evaluation Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
Teszt
99% (TLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Popular Detergent Kit is designed to allow for the convenient evaluation of 6 unique detergent reagents for their ability to influence membrane protein solubilization, purification, and stabilization during crystal growth. This kit provides a great starting point for determining which detergent or which class of detergent will work best for a particular membrane protein.
Kiszerelés
20ML Clear Glass Screw Cap Vial for each component (850561P-1EA)
Package contains 1G of each: n-octyl-β-D-glucopyranoside, MAPCHO-12, GDN, MEGA-9, n-dodecyl- β-D-maltoside (DDM), CHAPS
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3