D5319
Deoxyribonuclease I bovine
recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous glycerol solution, ≥5,000 units/mg protein
Szinonimák:
DNAse I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Teszt
≥95%
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥5,000 units/mg protein
molekulatömeg
~39 kDa
technika/technikák
DNA extraction: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
RNAse and protease, free
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- RNA purification by removing DNA
- Prepare DNA for nick translation1
- Footprinting assays to determine DNA-protein interactions2
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1