Fontos dokumentumok
49825
DMACA Reagent
suitable for microbiology
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)-cinnamaldehyde solution
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Escherichia coli
Streptococcus spp.
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Dimethylaminocinnamaldehye 1 g
Hydrochloric acid (concentrated) 1.0 ml
distilled water 99.0 ml
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.