Teszt
≥99%
form
powder
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3