15862
Cobalt chloride 0.1 M solution
Szinonimák:
Cobalt(II)-chloride solution, Additive Screening Solution 24/Kit-No 78374
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cobalt chloride 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3