Merck
D0638
Supelco
Dibucaine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Szinonimák:
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H29N3O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
99-101 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Dibucaine hydrochloride is a quinolone derivative, which can be prepared using isatin as the starting material followed by a series of reactions. It is a local anesthetic agent.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent, long-acting local anesthetic
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jason Ewanicki et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 58(8), 733-744 (2020-04-17)
Tube to tube volume difference presents a challenge in obtaining correct external standard quantitative NMR (esqNMR) results. Deuterium (2 H) NMR is easily observable, intrinsically quantitative, present in all samples, free of interfering signals, and insensitive to probe tune/match and
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology (1983)
Fisher's Contact Dermatitis (2008)