Fontos dokumentumok
D2396
Dimenhydrinate
Szinonimák:
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?