Fontos dokumentumok
31190
Sigma-Aldrich
D.E.R. 732
used as embedding medium
Szinonimák:
Epoxy-Resin
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
form
liquid
Alkalmazás
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
Jogi információk
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)