Merck
C9033
Sigma-Aldrich
β-Chloro-L-alanine hydrochloride
Alanine aminotransferase inhibitor
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6ClNO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
205 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Alkalmazás
β-Chloro-L-alanine hydrochloride has been used:
  • as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
  • in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
  • as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Chloro-L-alanine hydrochloride is an inhibitor of alanine aminotransferase (ALAT). Inhibition of ALAT leads to suppression of tumor progression in lung carcinoma.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Specificity of inhibitors of serine palmitoyltransferase (SPT), a key enzyme in sphingolipid biosynthesis, in intact cells: a novel evaluation system using an SPT-defective mammalian cell mutant
Hanada K, et al.
Biochemical Pharmacology, 59(10), 1211-1216 (2000)
Oxytetracycline have the therapeutic efficiency in CD133+ HCC population through suppression CD133 expression by decreasing of protein stability of CD133
Song Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16100-16100 (2018)
A novel way of amino acid-specific assignment in 1 H-15 N HSQC spectra with a wheat germ cell-free protein synthesis system
Morita EH, et al.
Journal of Biomolecular Nmr, 30(1), 37-45 (2004)
Inhibition of alanine aminotransferase (ALAT) in silico and in vivo promotes mitochondrial metabolism to impair malignant growth
Beuster G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2011)
Serine 51 residue of Citrobacter freundii tyrosine phenol-lyase assists in C-alpha-proton abstraction and transfer in the reaction with substrate
Barbolina MV, et al.
Biochimie, 147(1), 63-69 (2018)