Fontos dokumentumok
112402
Diethyl succinate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,4-Diethyl butanedioate, Diethyl butanedioate, Ethyl succinate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?