361515
Glycogen Phosphorylase Inhibitor
The Glycogen Phosphorylase Inhibitor, also referenced under CAS 648926-15-2, controls the biological activity of Glycogen Phosphorylase.
Szinonimák:
Glycogen Phosphorylase Inhibitor, 1-(3-(3-(2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl)ureido)-4-methoxyphenyl)-3-methylurea
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClF2N4O4/c1-21-16(26)22-8-3-4-14(28-2)13(5-8)23-17(27)24-15(25)9-6-11(19)12(20)7-10(9)18/h3-7H,1-2H3,(H2,21,22,26)(H2,23,24,25,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROJNYKZWTOHRNU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glycogen phosphorylase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1