Fontos dokumentumok
P8489
Protopine hydrochloride
≥98%, solid
Teszt
≥98%
form
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
InChI
1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17;/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWNVDSJZGYDVQW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges