Merck
D5220
Sigma-Aldrich
Doxorubicin Ready-Made
2mg/ml, Suitable for cell culture
Szinonimák:
Adriamycin, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.76
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
579.98 Da
kiszerelés
pkg of 1 mL
koncentráció
2 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Doxorubicin is an antitumor antibiotic that acts by inhibiting DNA topoisomerase II. It intercalates with DNA and induces apoptosis by blocking replication.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)