Fontos dokumentumok
69231-M
Sigma-Aldrich
Bovine Genomic DNA
High molecular weight, high purity DNA for any application
Méret kiválasztása
100 μG
83 500,00 Ft
83 500,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
83 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
83 500,00 Ft
Készletenrészletek
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Genomic DNAs are highly purified preparations of high molecular weight genomic DNA from a variety of organisms. The isolation protocol minimizes shearing and removes contaminants that inhibit enzymatic procedures. Novagen genomic DNA is qualified for genomic analysis (including PCR) and library construction. At least 90% of the DNA is greater than 100 kbp in size, as analyzed by CHEF gel electrophoresis (>50 kbp for S. cerevisiae). No inhibition of restriction enzyme activity is observed, and the DNA is free of contaminating RNA and protein. The DNA is supplied in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA (TE). Pipet with a wide-bore pipet tip to minimize shearing.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2