Fontos dokumentumok
ERMAD413
Plasmid DNA Fragments of MON 810 Maize
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Maize GMO Standard ERM-BF413, GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAD413
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3