Fontos dokumentumok
D1377
2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Szinonimák:
2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white to off-white
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in glucose minimal media for screening Bacillus subtilis(44)
- as a component of lysogeny broth (LB) agar for screening E coli transformants(45)
- as a standard in thin layer chromatography for the characterization of DAP isoforms from Streptomyces strains(46)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3