Fontos dokumentumok
33240
2,6-Diaminopimelic acid
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Szinonimák:
2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (NT)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?