Fontos dokumentumok
U116
U-99194 maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
5,6-Dimethoxy-2-(di-n-propylamino)indan maleate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... DRD3(1814)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3