Fontos dokumentumok
N0665
NDSB 211
≥98% (TLC)
Szinonimák:
3-[Dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonio]-1-propanesulfonate, Dimethyl(2-hydroxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Dimethyl-2-hydroxyethylammoniumpropane sulfonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
211.28 g/mol
technika/technikák
DNA extraction: suitable
szín
white
oldhatóság
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)