Fontos dokumentumok
CLS6547
Corning® Thermowell PCR 8 well strip tubes with caps
1 × 8 PCR tube strips, 0.2 mL, assorted colors
Szinonimák:
0.2 mL PCR tubes, 1 x 8 strip tubes, 8 well strip tubes, PCR tubes
Méret kiválasztása
300 EA
306 000,00 Ft
306 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
300 EA
306 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103037
NACRES:
NB.15
306 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
assorted colors tube
conical bottom tube
conical polypropylene tube
polypropylene cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
kiszerelés
case of 300
pack of 60
gyártó/kereskedő neve
Corning 6547
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
cső külső átmérő
 0.211 in.
szerelvény
cap (push fit)
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
Általános leírás
  • Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
  • Cap strips are packaged with tube strips for convenience
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)