Fontos dokumentumok
CLS3743
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 cap strips
Szinonimák:
1 x 8 cap strips, 8 well cap strips
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable
designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
kiszerelés
pack of 125
case of 1250
gyártó/kereskedő neve
Corning 3743
technika/technikák
PCR: suitable
szín
clear
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
Általános leírás
  • Made of thin wall polypropylene and designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)