BR781325
BRAND® strips of 8 PCR tubes
polypropylene tube, white, capacity 0.2 mL
Szinonimák:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene tube
white
Jellemzők
neck thread push fit
for qPCR
separate lid strips
kiszerelés
pack of 125 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781325
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
hasznos térfogat
0.2 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)