Fontos dokumentumok
Z376426
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
capacity 0.2 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
polypropylene tube
leírás
Autoclavable
Jellemzők
RNase and DNase free
kiszerelés
pkg of 120 strips (960 tubes)
gyártó/kereskedő neve
Agilent 410092
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
hasznos térfogat
0.2 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Strips of eight tubes can be cut apart to use individually.
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
Kiszerelés
caps not included.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)