Fontos dokumentumok
CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Szinonimák:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103037
NACRES:
NB.14
material
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
kiszerelés
pack of 96
case of 960
gyártó/kereskedő neve
Corning 6571
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
cső külső átmérő
0.256 in.
szín
clear
szerelvény
cap (push fit)
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
Általános leírás
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)