CLS3745
Corning® Thermowell GOLD PCR tubes
0.2mL PCR tubes, flat cap, non-sterile, clear, 1000/cs
Szinonimák:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
kiszerelés
case of 1000
pack of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 3745
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
szín
clear
szerelvény
cap (push fit)
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
Általános leírás
- 0.2mL clear PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)