Fontos dokumentumok
CLS431372
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
43mm polypropylene cap, vented, for 500mL and 1L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 50/cs
Szinonimák:
Caps for Cell Culture Flasks, Corning Flask Caps, Vented Caps for Erlenmeyer Flasks
Méret kiválasztása
50 EA
138 800,00 Ft
138 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 EA
138 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NA.75
138 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
leírás
for 500 mL and 1L flasks
sterilitás
sterile
Jellemzők
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
kiszerelés
pack of 1
case of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 431372
nyakátmérő
43 mm
Általános leírás
  • Corning® vented caps are ideal for use with both polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate glycol modified (PETG) Erlenmeyer flasks.
  • Includes 0.2μm pore non-wettable (hydrophobic) membrane.
  • Threaded vent cap allows for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage.
  • Free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Sterilized by gamma radiation.
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)