Fontos dokumentumok
CLS431340
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
70mm polypropylene cap, vented, for 3L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
Szinonimák:
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
leírás
for 3L erlenmeyer flasks
sterilitás
sterile
Jellemzők
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
kiszerelés
pack of 1
case of 24
gyártó/kereskedő neve
Corning 431340
nyakátmérő
70 mm
Általános leírás
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)