Merck
CLS431685
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
plain bottom, polycarbonate, sterile
Szinonimák:
Corning flask
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.11
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
closure type Vented cap
kiszerelés
pack of 1 ea
case of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431685
kapacitás
5 L
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Corning® Erlenmeyer flask, 5L is a wide-mouth graduated disposable flask, made from polycarbonate and non-cytotoxic material, that is spacious and is intended to help in scale-up suspension culture. It features exceptional optical clarity and mechanical strength. The Erlenmeyer flasks can be autoclaved once at 121°C and 15 psi for 20 minutes, but repeated autoclaving is not recommended as it can weaken the flask. Additionally, the large vent cap effectively isolates the container from the external environment, thereby facilitating gas exchange and minimizing the risk of spillage.
Alkalmazás
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L has been used as shaking and storage for culture applications.
Tulajdonságok és előnyök
  • Graduated, with a plain bottom
  • Sterilized, with sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
  • Wide mouth with vented orange polypropylene cap
  • Disposable
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
High-volume shake flask cultures as an alternative to cellbag technology for recombinant protein production in the baculovirus expression vector system (BEVS)
Cronin C, et al.
Protein Expression and Purification (2020)