CLS430641U
Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck
vent cap, sterile, tissue culture treated
Szinonimák:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
tissue culture treated
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 430641U
kapacitás
45 mL
lombik külső felület
(75 cm2)
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Surface treated for optimal cell attachment
- U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
- Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
- cGMP manufacturing
- Optimized cell growth area
- Stable stacking design
- Large, clear viewing surface
- High standards of quality (100% leak tested)
- Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
- BSE/TSE compliant
- Canted neck for easier pouring and large pipet access
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)