Fontos dokumentumok
CLS139545LTMC
Vented cap for Corning® media storage bottles
gray, GL 45
Szinonimák:
Cap for Corning Bottles, Corning Vented Cap, Vented Cap for Storage Bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
gyártó/kereskedő neve
Corning 1395-45LTMC
szín
gray
szerelvény
GL 45
Tulajdonságok és előnyök
  • Vented cap made up of polypropylene
  • Caps have a hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane that allows contamination-free sterile gas exchange
  • To ensure efficient sealing, the cap has a GL45 thread and a linerless plug seal design
  • Autoclavable
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)