CLS3567
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks
vented cap for GL45 plastic spinner flasks, polyethylene, sterile, 4/cs
Szinonimák:
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks, cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene cap (vented)
polyethylene
sterilitás
sterile (γ-irradiated)
Jellemzők
autoclavable: no
disposable
thread finish: 45 GL
kiszerelés
pack of 1
case of 4
gyártó/kereskedő neve
Corning 3567
szín
orange cap
Általános leírás
- Individually double bagged.
- Features large knurls for ergonomic handling.
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommend.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)