Fontos dokumentumok
CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Szinonimák:
cell culture chamber accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.13
material
screw top orange high-density polyethylene cap
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3732
Átmérő
33 mm
Általános leírás
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Jogi információk
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)