Fontos dokumentumok
CLS3694
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black polystyrene
flat bottom
maximum térfogat:
190 μL
méret:
96 wells
lyuk Mé:
10.7 mm
lyuk hasznos térfogat:
25-125 μL
hasznos térfogat:
125 μL
material
black polystyrene
flat bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3694
maximum térfogat
190 μL
méret
96 wells
lyuk Mé
10.7 mm
lyuk hasznos térfogat
25-125 μL
hasznos térfogat
125 μL
szín
black
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate, flat bottom, black polystyrene, no lid has medium binding polystyrene surface
  • Favors minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays
  • Hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions
  • Displays low background fluorescence and minimal light scattering
  • Immobilization of large molecules
  • Standard microplate footprint and dimensions
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)